Läs mer
17Beta-Dihydro Equilin, TRC
Produktkod. 30009024
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009024 1 mg
30007441 25 mg
30006944 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30009024 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4491301MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3563-27-7
Molekylformel C18 H22 O2
Molekylvikt (g/mol) 270.37
Synonym Estra-1,3,5(10),7-tetraene-3,17-diol, (17β)-, Estra-1,3,5(10),7-tetraene-3,17β-diol (6CI,7CI,8CI), (17β)-Estra-1,3,5(10),7-tetraene-3,17-diol, 17β-Dihydroequilin, 7-Dehydroestradiol, NSC 12170, β-Dihydroequilin
IUPAC-namn (9S,13S,14S,17S)-13-metyl-6,9,11,12,14,15,16,17-oktahydrocyklopenta[a]fenantren-3,17-diol
LEDER C[C@]12CC[C@H]3C(=CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 17beta-Dihydroequilin
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3-5,10,14,16-17,19-20H,2,6-9H2,1H3/t14-,16+,17+,18+/m1/s1
Formel vikt 270.162