missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(17Beta)-Estr-4-en-17-ol, TRC

Produktkod. 30376339
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30376339 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30376339 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE66864525MG
 Begränsad artikel

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (17beta)-Estr-4-en-17-ol
CAS 3646-30-8
Molekylformel C18H28O
Kvantitet 25 mg
Synonym Estr-4-en-17β-ol, Δ4-Estren-17β-ol, NSC 75057
InChI formel InChI=1S/C18H28O/c1-18-11-10-14-13-5-3-2-4-12(13)6-7-15(14)16(18)8-9-17(18)19/h4,13-17,19H,2-3,5-11H2,1H3/t13-,14+,15+,16-,17-,18-/m0/s1
LEDER O[C@@H]1[C@@]2(C)CC[C@@H]3([H])[C@@]([C@H]2([H])CC1)([H])CCC4=CCCC[C@@]43[H]
IUPAC-namn (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-13-metyl-2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-17-ol
Molekylvikt (g/mol) 260.41
Formel vikt 260.21
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.