Läs mer
17Beta-Estradiol-13C2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 17beta-Estradiol-3,4-13C2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1/i10+1,12+1 |
| Formel vikt | 274.1843 |
| Procent renhet | >95% |