Läs mer
17Beta-Estradiol-16,16,17-d3 3-Benzoate, TRC
Produktkod. 30385970
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30385970 1 mg
30374422 5 mg
30383904 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30385970 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE8882011MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1192354-74-7
Molekylformel C25 D3 H25 O3
Molekylvikt (g/mol) 379.5065
Synonym Estra-1,3,5(10)-triene-16,16,17-d3-3,17-diol, 3-benzoate, (17β)- (ACI), (17β)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol-16,16,17-d3 3-benzoate, 3-Benzoyloxy-17β-hydroxyestra-1,3,5(10)-triene-16,16,17-d3, 17β-Estradiol-16,16,17-d3 3-Benzoate, Estradiol Benzoate-d3, Estradiol-16,16,17-D3 Benzoate
IUPAC-namn [(8R,9S,13S,14S,17S)-16,16,17-trideuterio-17-hydroxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] benzoate
LEDER [2H]C1([2H])C[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(OC(=O)c5ccccc5)ccc4[C@H]3CC[C@]2(C)[C@@]1([2H])O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 17b-Estradiol-16,16,17-d3 3-Benzoate
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C25H28O3/c1-25-14-13-20-19-10-8-18(28-24(27)16-5-3-2-4-6-16)15-17(19)7-9-21(20)22(25)11-12-23(25)26/h2-6,8,10,15,20-23,26H,7,9,11-14H2,1H3/t20-,21-,22+,23+,25+/m1/s1/i12D2,23D
Formel vikt 379.2227