Läs mer
17beta-Estradiol 17beta-D-Glukuronid, TRC
Produktkod. 30135452
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135452 50 mg
17967344 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30135452 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE88801550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1806-98-0
Molekylformel C24 H32 O8
Molekylvikt (g/mol) 448.51
Synonym Estradiol 17β-(β-D-Glucuronide), β-D-Glucopyranosiduronic acid, (17β)-3-hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-yl, Glucopyranosiduronic acid, 3-hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17β-yl, β-D- (6CI,7CI,8CI), (17β)-3-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-yl β-D-glucopyranosiduronic acid, Estrane, β-D-glucopy
IUPAC-namn (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(8R,9S,13S,14S,17S)-3-hydroxy-13-metyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dekahydrocyklopenta[a]fenantren-17-yl]oxy]oxan-2-karboxylsyra
LEDER C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 17beta-Estradiol 17beta-D-Glucuronide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C24H32O8/c1-24-9-8-14-13-5-3-12(25)10-11(13)2-4-15(14)16(24)6-7-17(24)31-23-20(28)18(26)19(27)21(32-23)22(29)30/h3,5,10,14-21,23,25-28H,2,4,6-9H2,1H3,(H,29,30)/t14-,15-,16+,17+,18+,19+,20-,21+,23-,24+/m1/s1
Formel vikt 448.2097
Procent renhet >95%