missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

17beta-Estradiol-d4, TRC

Produktkod. 30374800
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30374800 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30374800 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE8880042.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 17beta-Estradiol-2,4,16,16-D4
CAS 66789-03-5
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C18 2H4 H20 O2
Kvantitet 2.5 mg
Synonym Estra-1,3,5(10)-triene-2,4,16,16-d4-3,17-diol, (17β)-, (17β)-Estra-1,3,5(10)-triene-2,4,16,16-d4-3,17-diol, 17β-Estradiol-2,4,16,16-2H4, Estradiol-D4, 17β-Estradiol-2,4,16,16-D4
InChI formel InChI=1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1/i3D,7D2,10D
LEDER [2H]c1cc2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC([2H])([2H])[C@@H]4O)[C@@H]3CCc2c([2H])c1O
IUPAC-namn (8R,9S,13S,14S,17S)-2,4,16,16-tetradeuterio-13-methyl-7,8,9,11,12,14,15,17-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
Molekylvikt (g/mol) 276.41
Formel vikt 276.2027
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.