Läs mer
17beta-Estradiol, TRC
Produktkod. 30041189
Change view
Kvantitet:
10 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30041189 5 g
30041172 1 g
17969929 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30041189 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE8880005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-28-2
Molekylformel C18 H24 O2
Molekylvikt (g/mol) 272.38
Synonym Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17β)-, Estradiol (8CI), (17β)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol, (+)-3,17β-Estradiol, 13β-Methyl-1,3,5(10)-gonatriene-3,17β-ol, 17β-Estradiol, 17β-Oestradiol, 3,17-Epidihydroxyestratriene, 3,17β-Dihydroxyestra-1,3,5(10)-triene, 3,17β-Estradiol, Absorlent Matrix, Aerodiol, Alora, Altrad, Aquadiol, Bardiol, Benzogynestry, Beta-estradiol, Bio-E Gel, Climaderm, Climara, Compudose, Compudose 100, Compudose 200, Compudose 365, Compudose 400, Corpagen, Dermestril, Destradiol, Dihydrofollicular hormone, Dihydrofolliculin, Dihydromenformon, Dihydrotheelin, Dihydroxyestrin, Dimenformon, Diogyn, Diogynets, Divigel, E 2, Elestrim, Encore, Epiestriol 50, Estasorb, Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol, (17β)-, Estra-1,3,5(10)-triene-3,17β-diol, Estrace, Estraderm, Estraderm MX, Estraderm TTS, Estraderm TTS 100, Estraderm TTS 50, Estradiol-17β, Estradot, Estraldine, Estrapatch, Estredox, Estreva, Estring, Estring Vaginal Ring, Estroclim, Estroclim 50, Estrogel, Estrogel HBF, Estropause, Estrovite, Evamist, Evorel, FemSeven, Femanest, Femestral, Femogen, Fempatch, Follicyclin, Gelestra, Ginosedol, Gynergon, Gynodiol, Gynoestryl, Innofem, Lamdiol, Macrodiol, Menorest, Menostar, NSC 9895, Nordicol, Oesclim, Oestergon, Oestra-1,3,5(10)-triene-3,17β-diol, Oestradiol, Oestrogel, Oestroglandol, Ovahormon, Ovasterol, Ovastevol, Ovocyclin, Ovocylin, Perlatanol, Primofol, Profoliol, Profoliol B, Progynon, Progynon DH, Sandrena 1, Sprediol, Syndiol, Systen, Theelin, dihydro-, Vagifem, Vivelle, Vivelle-Dot, Zesteem, Zumenon, β-Estradiol
IUPAC-namn (8R,9S,13S,14S,17S)-13-metyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dekahydrocyklopenta[a]fenantren-3,17-diol
LEDER C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Estradiol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1
Formel vikt 272.1776
Procent renhet >95%