Läs mer
17Beta-Hydroxy Exemestan-d3 17-O-Beta-D-Glucuronid 2,3,4-Triacetat Metylester, TRC
Produktkod. 30400672
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kvantitet
30400672 1 mg
30407870 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30400672 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9423571MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 17beta-Hydroxy Exemestane-d3 17-O-beta-D-Glucuronide 2,3,4-Triacetate Methyl Ester
Molekylformel C33H39D3O11
Kvantitet 1 mg
Synonym (17β)-6-Methylene-3-oxoandrosta-1,4-dien-17-yl-d3 2,3,4-Tri-O-acetyl-β-D-Glucopyranosiduronic Acid Methyl Ester, Methylene Boldenone-d3 Glucuronide 2,3,4-Triacetate Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C33H42O11/c1-16-14-21-22-8-9-25(33(22,6)13-11-23(21)32(5)12-10-20(37)15-24(16)32)43-31-29(42-19(4)36)27(41-18(3)35)26(40-17(2)34)28(44-31)30(38)39-7/h10,12,15,21-23,25-29,31H,1,8-9,11,13-14H2,2-7H3/t21-,22-,23-,25-,26+,27+,28+,29-,31-,32+,33-/m0/s1/i9D2,25D
LEDER O=C1C=C[C@@]2(C)C(C(C[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC([2H])([2H])[C@]4([2H])O[C@H]5O[C@@H](C(OC)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]5OC(C)=O)=C)=C1
IUPAC-namn (2S,3S,4R,5R,6R)-2-(((8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimetyl-6-metylen-3-oxo-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodekahydro-3H-cyklopenta[a]fenantren-17-yl-16,16,17-d3)oxy)-6-(metoxykarbonyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyltriacetat
Molekylvikt (g/mol) 617.7
Formel vikt 617.29