Läs mer
17Beta-Hydroxy Exemestan-d3 17-O-Beta-D-Glucuronid 2,3,4-Triacetat Metylester, TRC
Produktkod. 30400672
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30400672 1 mg
30407870 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30400672 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9423571MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 17beta-Hydroxy Exemestane-d3 17-O-beta-D-Glucuronide 2,3,4-Triacetate Methyl Ester
Molekylformel C33H39D3O11
Kvantitet 1 mg
Synonym (17β)-6-Methylene-3-oxoandrosta-1,4-dien-17-yl-d3 2,3,4-Tri-O-acetyl-β-D-Glucopyranosiduronic Acid Methyl Ester, Methylene Boldenone-d3 Glucuronide 2,3,4-Triacetate Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C33H42O11/c1-16-14-21-22-8-9-25(33(22,6)13-11-23(21)32(5)12-10-20(37)15-24(16)32)43-31-29(42-19(4)36)27(41-18(3)35)26(40-17(2)34)28(44-31)30(38)39-7/h10,12,15,21-23,25-29,31H,1,8-9,11,13-14H2,2-7H3/t21-,22-,23-,25-,26+,27+,28+,29-,31-,32+,33-/m0/s1/i9D2,25D
LEDER O=C1C=C[C@@]2(C)C(C(C[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC([2H])([2H])[C@]4([2H])O[C@H]5O[C@@H](C(OC)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]5OC(C)=O)=C)=C1
IUPAC-namn (2S,3S,4R,5R,6R)-2-(((8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimetyl-6-metylen-3-oxo-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodekahydro-3H-cyklopenta[a]fenantren-17-yl-16,16,17-d3)oxy)-6-(metoxykarbonyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyltriacetat
Molekylvikt (g/mol) 617.7
Formel vikt 617.29