Läs mer
17Beta-hydroxyexemestan-d3, TRC
Produktkod. 30389832
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30389832 10 mg
30392955 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30389832 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH94234210MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylformel C20H23D3O2
Molekylvikt (g/mol) 301.44
Synonym (17β)-17-Hydroxy-6-methyleneandrosta-1,4-dien-3-one-d3, Methylene Boldenone-d3
LEDER O=C1C=C[C@@]2(C)C(C(C[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC([2H])([2H])[C@]4([2H])O)=C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 17beta-Hydroxy Exemestane-d3
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C26H34O8/c1-12-10-14-15-4-5-18(33-24-21(30)19(28)20(29)22(34-24)23(31)32)26(15,3)9-7-16(14)25(2)8-6-13(27)11-17(12)25/h6,8,11,14-16,18-22,24,28-30H,1,4-5,7,9-10H2,2-3H3,(H,31,32)/t14-,15-,16-,18-,19-,20-,21+,22-,24+,25+,26-/m0/s1/i5D2,18D