Läs mer
17beta-hydroxyandrosta-4,6-dien-3-one (Δ6-testosteron), Mikromol™
Beskrivning
17beta-Hydroxyandrosta-4,6-dien-3-one (Δ6-Testosteron)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Delta6-Testosterone |
| CAS | 2484-30-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Delta6-Testosterone |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C19 H26 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Testosterone Imp. I (EP), Testosterone USP Related Compound I, Testosterone USP RC I, 17beta-Hydroxyandrosta-4,6-dien-3-one, Delta6-Testosterone, Androstan-4,6-diene-17beta-ol-3-one, Testosterone Related Compound I, Testosterone Impurity I |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C=CC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| IUPAC-namn | (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-hydroxy-10,13-dimetyl-1,2,8,9,11,12,14,15,16,17-dekahydrocyklopenta[a]fenantren-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 286.4 |
| Visa mer |