Läs mer
17beta-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-3-yl Pentanoate (Estradiol 3-Valerate), Mikromol™
Beskrivning
17beta-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-3-yl Pentanoate (Estradiol 3-Valerate)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Estradiol 3-Valerate |
| CAS | 21881-45-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Estradiol 3-Valerate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C23 H32 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 17beta-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-3-yl Pentanoate, Estradiol Valerate Imp. B (EP), Estradiol 3-Valerate |
| InChI formel | InChI=1S/C23H32O3/c1-3-4-5-22(25)26-16-7-9-17-15(14-16)6-8-19-18(17)12-13-23(2)20(19)10-11-21(23)24/h7,9,14,18-21,24H,3-6,8,10-13H2,1-2H3/t18-,19-,20+,21+,23+/m1/s1 |
| LEDER | CCCCC(=O)Oc1ccc2[C@H]3CC[C@]4(C)[C@@H](O)CC[C@H]4[C@@H]3CCc2c1 |
| IUPAC-namn | [(8R,9S,13S,14S,17S)-17-hydroxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] pentanoate |
| Visa mer |