Läs mer
17beta-Hydroxyprogesterone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 17beta-Hydroxyprogesterone |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h12,16-18,24H,4-11H2,1-3H3/t16-,17?,18+,19+,20-,21-/m1/s1 |
| Formel vikt | 330.2195 |