Läs mer
17beta-Neriifolin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Neriifolin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H46O8/c1-16-24(32)26(35-4)25(33)27(37-16)38-19-7-10-28(2)18(14-19)5-6-22-21(28)8-11-29(3)20(9-12-30(22,29)34)17-13-23(31)36-15-17/h13,16,18-22,24-27,32-34H,5-12,14-15H2,1-4H3/t16-,18+,19-,20+,21-,22+,24-,25-,26+,27-,28-,29+,30-/m0/s1 |
| Formel vikt | 534.3193 |
| Procent renhet | >95% |