missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(17R)-4’-Chloro-5’-ethyl-9-fluoro-11Beta-hydroxy-16Beta-methylspiro[androsta-1,4-diene-17,2’(3’H)-fu, TRC

Produktkod. 30006342
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006342 250 mg
18053030 25 mg
18061120 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30006342 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC366115250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1486466-31-2
Molekylformel C25 H30 Cl F O4
Molekylvikt (g/mol) 448.95
Synonym (17R)-4'-Chloro-5'-ethyl-9-fluoro-11β-hydroxy-16β-methylspiro[androsta-1,4-diene-17,2'(3'H)-furan]-3,3'-dione, Clobetasol Propionate 17α-spiro Compound, 9α-Fluoro-11β-hydroxy-16β-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17(R)-spiro-2'-[4'-chloro-5'-ethylfuran-3'(2'H)-one
IUPAC-namn (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-4'-chloro-5'-ethyl-9-fluoro-11-hydroxy-10,13,16-trimethylspiro[6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-17,2'-furan]-3,3'-dione
LEDER CCC1=C(Cl)C(=O)[C@@]2(O1)[C@@H](C)C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]23C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Clobetasol Propionate 17alpha-spiro Compound
Analyt- eller komponentnamn Clobetasol Propionate 17alpha-spiro Compound
Frakt skick Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C25H30ClFO4/c1-5-18-20(26)21(30)25(31-18)13(2)10-17-16-7-6-14-11-15(28)8-9-22(14,3)24(16,27)19(29)12-23(17,25)4/h8-9,11,13,16-17,19,29H,5-7,10,12H2,1-4H3/t13-,16-,17-,19-,22-,23-,24-,25-/m0/s1
Lösningstyp Neat
Industry Type Pharmaceutical
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 448.1817
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.