Läs mer
(17R)-4'-Chloro-5'-ethyl-9-fluoro-11beta-hydroxy-16beta-methylspiro[androsta-1,4-diene-17,2'(3'H)-furan]-3,3'-dione, Mikromol
Beskrivning
(17R)-4'-Chloro-5'-ethyl-9-fluoro-11beta-hydroxy-16beta-methylspiro[androsta-1,4-diene-17,2'(3'H)-furan]-3,3'-dione, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clobetasol Propionate 17alpha-spiro Compound |
| CAS | 1486466-31-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Clobetasol Propionate 17alpha-spiro Compound |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C25 H30 Cl F O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | (17R)-4′-Chloro-5′-ethyl-9-fluoro-11β-hydroxy-16β-methylspiro[androsta-1,4-diene-17,2′(3′H)-furan]-3,3′-dione, Clobetasol Propionate 17α-spiro Compound, (17R)-4'-Chloro-5'-ethyl-9-fluoro-11beta-hydroxy-16beta-methylspiro[androsta-1,4-diene-17,2'(3'H)-furan]-3,3'-dione, Clobetasol Propionate 17alpha-spiro Compound, 9a-Fluoro-11b-hydroxy-16b-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17(R)-spiro-2'-[4'-chloro-5'-ethylfuran-3'(2'H)-one, USP Clobetasol propionate Related Compound A, Ph Eur Clobetasol Propionate Impurity J, CCI18747, CCI6990, Clobetasol-17-propionate, CCI1822, Clobetasol-17-propionate isomer, 21-desoxybetamethasone-17-propionate, 16-ene, Ethylenic acid, USP Clobetasol propionate Related Compound A |
| InChI formel | InChI=1S/C25H30ClFO4/c1-5-18-20(26)21(30)25(31-18)13(2)10-17-16-7-6-14-11-15(28)8-9-22(14,3)24(16,27)19(29)12-23(17,25)4/h8-9,11,13,16-17,19,29H,5-7,10,12H2,1-4H3/t13-,16-,17-,19-,22-,23-,24-,25-/m0/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CCC1=C(Cl)C(=O)[C@@]2(O1)[C@@H](C)C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]23C |
| Visa mer |