Läs mer
Globe Scientific 17x100 mm Culture Tube
Produktkod. 31922372
Change view
Kapacitet (metrisk):
16 mL
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
31922372 16 mL
1 options
Produktkod. 31922372 Leverantör Globe Scientific Leverantörsnummer 110158
Uppgradera era laboratorie-essentials med Globe Scientific
Använd kampanjkoden 27959
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Globe Scientific Inc. 17x100 Culture Tube with dual position snap cap
  • Polystyrene tubes can withstand 1500 RPM during centrifugation
  • Dual position snap caps (LDPE) allow for either aerobic or anaerobic storage of samples
  • Leave snap cap in the loose position for aerobic work and in the sealed position for anaerobic cultures
Specifikationer
Stängningsmaterial LDPE
Stängningsfärg Naturlig
Diameter (metrisk) 17 mm
Produkttyp Odlingsrör
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Förslutningstyp Ventilstoppare
Färg Naturlig
Längd (metrisk) 100 mm
Material Polystyren
Disponibel För engångsbruk
Graderad Nej
Inkluderar Dubbelpositionsgräns
Kvantitet 500/Cs.
Sterilitet Sterila
Kapacitet (metrisk) 16 mL