Läs mer
(17Z)-20-Hydroxy-3,11-dioxopregna-1,4,17(20)-trien-21-al, Mikromol™
Produktkod. 18051290
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
18051290 25 mg
1 options
Produktkod. 18051290 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0193.150025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(17Z)-20-Hydroxy-3,11-dioxopregna-1,4,17(20)-trien-21-al
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (17Z)-20-Hydroxy-3,11-dioxopregna-1,4,17(20)-trien-21-al
CAS 118724-35-9
Analyt- eller komponentnamn (17Z)-20-Hydroxy-3,11-dioxopregna-1,4,17(20)-trien-21-al
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C21 H24 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym (17Z)-20-Hydroxy-3,11-dioxopregna-1,4,17(20)-trien-21-al
InChI formel InChI=1S/C21H24O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h7-9,11,14-15,19,25H,3-6,10H2,1-2H3/b18-16-/t14-,15-,19+,20-,21-/m0/s1
LEDER C[C@]12CC(=O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC/C/2=C(/O)\C=O
IUPAC-namn (2Z)-2-[(8S,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-3,11-dioxo-6,7,8,9,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-ylidene]-2-hydroxyacetaldehyde
Molekylvikt (g/mol) 340.41
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 340.1675 g/mol