Läs mer
Bochem™ Bägare Tång
Produktkod. 10038780
Change view
Längd (metrisk):
300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10038780 300 mm Varje
1 options
Produktkod. 10038780 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 2220
Beräknad leverans: 01-12-2026
Specifikationer
Produkttyp Bägare Tång
Längd (metrisk) öppning 60 till 100 mm
Längd (metrisk) 300 mm
Material Elektropolerad 18/10 ståltrådsram med böjda band-metallbackar och keramiska fiberbackar.