Läs mer
Bochem™ 18/10 E-Poli degeltång med plasthandtag PVC
Produktkod. 10273981
Längd (metrisk):
200 mm
250 mm
300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10273981
Brand: Bochem™ 2160
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Griper bra
  • Med plasthandtag PVC
  • Max temperatur 145° C
Specifikationer
Längd (metrisk) 200 mm
Material 18/10 E-Poli
Typ Degeltång