Läs mer
Bochem™ 18/10 E-Poli degeltång med plasthandtag PVC
Beskrivning
- Med plasthandtag PVC
- Max temperatur 145° C
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Degeltång |
| Längd (metrisk) | 300 mm |
| Material | Rostfritt stål (18/10) |