Läs mer
Bochem™ 18/10 E-Poli degeltång med åsar
Längd (metrisk):
160 mm
200 mm
220 mm
250 mm
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Med åsar
- Stål, rostfritt
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 600 mm |
| Material | 18/10 E-Poli |
| Typ | Degeltång |