Läs mer
Bochem™ 18/10 E-Poli degeltång med åsar
Produktkod. 10788941
Change view
Längd (metrisk):
160 mm
200 mm
220 mm
250 mm
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10788941 200 mm Varje
10754745 200 mm Varje
10068800 160 mm -
10232851 220 mm -
10140001 300 mm Varje
10038840 250 mm Varje
10282941 400 mm Varje
10243041 500 mm Varje
10554261 600 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10788941 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 2100
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-12-2026
Med åsar. Bochem™ 18/10 E-Poli degeltång med åsar ger säkert grepp.
  • Med åsar
  • Stål, rostfritt
Specifikationer
Produkttyp Smältdegel-tång
Längd (metrisk) 200 mm
Material Rostfritt stål (18/10)