Läs mer
Bochem™ 18/10 E-Poli degeltång med åsar
Produktkod. 10068800
Längd (metrisk):
160 mm
200 mm
220 mm
250 mm
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10068800
Brand: Bochem™ 2099
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med åsar. Bochem™ 18/10 E-Poli degeltång med åsar ger säkert grepp.
  • Med åsar
  • Stål, rostfritt
Specifikationer
Längd (metrisk) 160 mm
Material 18/10 E-Poli
Typ Degeltång