Läs mer
Bochem™ 18/10 E-Poli kolvtång
Produktkod. 10506742
Change view
Längd (metrisk) öppning:
110 mm
115 mm
130 mm
145 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) öppning unitSize
10506742 130 mm Varje
10410423 115 mm Varje
10596732 110 mm Varje
10505611 145 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10506742 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 2181
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lyft och flytta kolvar under experiment med användning Bochem™ 18/10 E-Poli kolvtång. Deras spetsar är polyamidbelagda.
  • Spetsarna är polyamidbelagda
  • Standardlängd: 250mm
  • Rostfritt stål
Specifikationer
Längd (metrisk) öppning 130 mm
Längd (metrisk) 250 mm
Material 18/10 E-Poli
Typ Kolvtång