Läs mer
Bochem™ 18/10 E-Poli kolvtång
Beskrivning
- Spetsarna är polyamidbelagda
- Standardlängd: 250mm
- Rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kolvtång |
| Längd (metrisk) öppning | 110 mm |
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Material | 18/10 E-Poli |