Läs mer
Bochem™ 18/10 E-Poli kolvtång
Längd (metrisk) öppning:
110 mm
115 mm
130 mm
145 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Spetsarna är polyamidbelagda
- Standardlängd: 250mm
- Rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) öppning | 115 mm |
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Material | 18/10 E-Poli |
| Typ | Kolvtång |