Läs mer
Bochem™ 18/10 E Poli provrörsställ
Håller:
Rör (16 mm)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Provrörsställ |
| Håller | Rör (16 mm) |
| Material | 18/10 E-Poli |
| Positioner | 12 |
| Antal per förpackning | 1 vardera |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Mått (L x B) | 130 x 50mm |
| Längd (metrisk) | 130 mm |
| Höjd (metrisk) | 70 mm |
| Diameter (metrisk) öppning | 16 mm |