Läs mer
Bochem™ 18/10 rostfria skopor med platt handtag
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 65 ml |
| Produkttyp | Slev Skopa |
| Längd (metriskt) handtag | 300 mm |
| Material | Rostfritt stål (18/10) |
| Typ av handtag | Plan |