Läs mer
Bochem™ 18/10 rostfria skopor med platt handtag
Kapacitet (metrisk):
65 ml
175 ml
250 ml
670 ml
2 l
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 670 ml |
| Produkttyp | Slev Skopa |
| Längd (metriskt) handtag | 400 mm |
| Material | Rostfritt stål (18/10) |
| Typ av handtag | Plan |