Läs mer
Bochem™ 18/10 rostfria skopor med platt handtag
Produktkod. 10524461
Change view
Kapacitet (metrisk):
65 ml
175 ml
250 ml
670 ml
2 l
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10524461 175 ml
10050911 2 l
10214421 250 ml
10284461 65 ml
10504271 670 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10524461 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 8792
Bara null kvar
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 175 ml
Produkttyp Slev Skopa
Längd (metriskt) handtag 300 mm
Material Rostfritt stål (18/10)
Typ av handtag Plan