Läs mer
Bochem™ 18/10 rostfritt mikroskopblad
Längd (metrisk):
210 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Halvrundad
- 18/10 rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Micro Scoop |
| Avsluta | PTFE |
| Mått (L x B) | 210 x 9 mm |
| Längd (metriskt) handtag | 60 mm |
| Material | Rostfritt stål (18/10) |
| Längd (metrisk) | 210 mm |