Läs mer
Bochem™ 18/10 Boss-huvuden i rostfritt stål
Diameter (metrisk) Yttre:
16.5 mm
8 till 28 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål (18/10) |
| Diameter (metrisk) Yttre | 8 till 28 mm |
| Produkttyp | Chefshuvud |
| Kvantitet | 1 Pk. |