Läs mer
Bochem™ 18/10 Chattaway dubbla spatlar i rostfritt stål
Längd (metrisk):
150 mm
180 mm
235 mm
Längd (metrisk) kniv:
40 mm
50 mm
70 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Produkttyp | Chattaway dubbelspatel |
| Längd (metrisk) kniv | 50 mm |
| Bredd (metrisk) | 8 mm |
| Bredd (metrisk) kniv | 8 mm |
| Bladmaterial | Rostfritt stål (18/10) |
| Diameter (metrisk) Yttre | 3.5mm |
| Mått (L x B) | 180 x 8 mm |
| Material | Rostfritt stål (18/10) |
| Längd (metrisk) | 180 mm |