Läs mer
Bochem™ 18/10 Rostfritt stål kemisk skopa
Kapacitet (metrisk):
450 mL
Beskrivning
- 18/10 rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Kapacitet (metrisk) | 450 mL |
| Produkttyp | Kemisk skopa |
| För användning med (applikation) | Manuella skopor för att samla upp eller mäta pulver, pastor eller granulat |
| Material | Rostfritt stål (18/10) |
| Längd (metrisk) | 250 mm |