Läs mer
Bochem™ 18/10 rostfritt stål kemisk sked
Beskrivning
- Kemisk sked
- Med spatelhandtag
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Produkttyp | Kemisk skopa |
| Längd (metrisk) kniv | 48 mm |
| Bredd (metrisk) | 35 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 5 mm |
| Material | Rostfritt stål (18/10) |
| Längd (metrisk) | 250 mm |