Läs mer
Bochem™ 18/10 rostfritt stål kemisk sked
Längd (metrisk):
150 mm
180 mm
210 mm
250 mm
300 mm
Längd (metrisk) kniv:
32 mm
40 mm
45 mm
48 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
1 mm
2 mm
5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
- Kemisk sked
- Med spatelhandtag
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Produkttyp | Kemisk skopa |
| Längd (metrisk) kniv | 32 mm |
| Bredd (metrisk) | 22 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 1 mm |
| Material | Rostfritt stål (18/10) |
| Längd (metrisk) | 210 mm |