Läs mer
Bochem™ 18/10 rostfritt stål kemisk sked
Produktkod. 10538881
Change view
Längd (metrisk):
150 mm
180 mm
210 mm
250 mm
300 mm
Längd (metrisk) kniv:
32 mm
40 mm
45 mm
48 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
1 mm
2 mm
5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Längd (metrisk) kniv Diameter (metrisk) Yttre unitSize
10538881 150 mm 32 mm 5 mm -
11865071 150 mm 32 mm 5 mm Paket med 10
10262091 150 mm 32 mm 1 mm -
10485031 180 mm 32 mm 1 mm Varje
10343981 210 mm 32 mm 1 mm Varje
10373741 180 mm 40 mm 5 mm -
11855071 210 mm 40 mm 5 mm Paket med 10
10169960 250 mm 45 mm 2 mm -
10300681 250 mm 48 mm 5 mm -
10613341 300 mm 48 mm 5 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 10538881 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 3461
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rostfri sked för att ösa upp kemikalier.
  • Tillverkad av rostfritt stål
  • Dubbel sked
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Produkttyp Kemisk skopa
Längd (metrisk) kniv 32 mm
Bredd (metrisk) 22 mm
Diameter (metrisk) Yttre 5 mm
Material Rostfritt stål (18/10)
Längd (metrisk) 150 mm