Läs mer
Bochem™ 18/10 rostfritt stål kemisk sked
Produktkod. 11865071
Längd (metrisk):
150 mm
180 mm
210 mm
250 mm
300 mm
Längd (metrisk) kniv:
32 mm
40 mm
45 mm
48 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
1 mm
2 mm
5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 11865071
Brand: Bochem™ 346110
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Rostfri sked för att ösa upp kemikalier.
  • Tillverkad av rostfritt stål
  • Dubbel sked
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Produkttyp Kemisk skopa
Längd (metrisk) kniv 32 mm
Bredd (metrisk) 22 mm
Diameter (metrisk) Yttre 5 mm
Material Rostfritt stål (18/10)
Längd (metrisk) 150 mm