Läs mer
Bochem™ 18/10 rostfritt stål kemisk sked med spateländar
Mått (L x B):
120 x 20 mm
300 x 37 mm
Beskrivning
- Spatelhandtag
- Autoklaveringsbar
- Stål, rostfritt
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Produkttyp | Kemisk skopa |
| För användning med (applikation) | Multifunktionssked för en mängd olika användningsområden |
| Längd (metrisk) kniv | 50 mm |
| Bredd (metrisk) | 37 mm |
| Bladmaterial | Rostfritt stål (18/10) |
| Diameter (metrisk) Yttre | 2mm |
| Mått (L x B) | 300 x 37 mm |
| Material | Rostfritt stål (18/10) |
| Visa mer |