Läs mer
Bochem™ 18/10 rostfritt stål kemisk sked med spateländar
Produktkod. p-8003308
Mått (L x B):
120 x 20 mm
300 x 37 mm
Produktkod. 10252091
Brand: Bochem™ 3420
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av rostfritt stål. Bochem™ 18/10 rostfritt stål kemisk sked med spateländar är multifunktionell.
  • Spatelhandtag
  • Autoklaveringsbar
  • Stål, rostfritt
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Kemisk skopa
För användning med (applikation) Multifunktionssked för en mängd olika användningsområden
Längd (metrisk) kniv 30 mm
Bredd (metrisk) 20 mm
Bladmaterial Rostfritt stål (18/10)
Diameter (metrisk) Yttre 1mm
Mått (L x B) 120 x 20 mm
Material Rostfritt stål (18/10)
Typ av handtag Plan
Längd (metrisk) 120 mm