Läs mer
Bochem™ Täckglastång i rostfritt stål 18/10
Produktkod. 10323411
Tipsstil:
Böjd
Rak
Produktkod. 10323411
Brand: Bochem™ 1722
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av 18/10 rostfritt stål. Bochem™ Täckglastång i rostfritt stål 18/10 har 6 mm breda spetsar.
  • Täckglastång
  • Stål, rostfritt
  • Spetsar 6 mm breda
Specifikationer
Tipsstil Böjd
Material Rostfritt stål (18/10)
Längd (metrisk) 105 mm
Produkttyp Tång
Kvantitet (antal per ärende) 1 förpackning
För användning med (applikation) Bra grepp riskfria membran, autoklavering eller låga, tång
Typ Täckglastång