Läs mer
Bochem™ Täckglastång i rostfritt stål 18/10
Produktkod. 11825161
Tipsstil:
Böjd
Rak
Produktkod. 11825161
Brand: Bochem™ 1727
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av 18/10 rostfritt stål. Bochem™ Täckglastång i rostfritt stål 18/10 har 6 mm breda spetsar.
  • Täckglastång
  • Stål, rostfritt
  • Spetsar 6 mm breda
Specifications
Tipsstil Rak
Material Rostfritt stål (18/10)
Längd (metrisk) 105 mm
Produkttyp Tång
Kvantitet (antal per ärende) 10/pack
För användning med (applikation) Bra grepp riskfria membran, autoklavering eller låga, tång
Typ Täckglastång