Läs mer
Bochem™ Täckglastång i rostfritt stål 18/10
Tipsstil:
Böjd
Rak
Beskrivning
- Täckglastång
- Stål, rostfritt
- Spetsar 6 mm breda
Specifikationer
Specifikationer
| Tipsstil | Rak |
| Material | Rostfritt stål (18/10) |
| Längd (metrisk) | 105 mm |
| Produkttyp | Tång |
| Kvantitet (antal per ärende) | 10/pack |
| För användning med (applikation) | Bra grepp riskfria membran, autoklavering eller låga, tång |
| Typ | Täckglastång |