Läs mer
Bochem™ 18/10 rostfria mikrospatlar med dubbla ändar
Produktkod. 10259070
Längd (metrisk):
100 mm
130 mm
150 mm
185 mm
210 mm
Längd (metrisk) kniv:
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
55 mm
Bredd (metrisk) kniv:
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
9 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10259070
Brand: Bochem™ 3027
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av rostfritt stål. Bochem™ 18/10 rostfritt stål med dubbla ändar mikrospatlar är mångsidiga.
  • Dubbel slut
  • Stål, rostfritt
  • Autoklaveringsbar
  • Rak
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Rak
Produkttyp Dubbelsidig mikrospatel
För användning med (applikation) Multifunktionsspatel för ett brett användningsområde
Längd (metrisk) kniv 55 mm
Bredd (metrisk) 6 mm
Bredd (metrisk) kniv 6 mm
Bladmaterial Rostfritt stål (18/10)
Diameter (metrisk) Yttre 2mm
Mått (L x B) 210 x 6 mm
Material Rostfritt stål (18/10)
Längd (metrisk) 210 mm