Läs mer
Bochem™ 18/10 rostfria mikrospatlar med dubbla ändar
Längd (metrisk):
100 mm
130 mm
150 mm
185 mm
210 mm
Längd (metrisk) kniv:
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
55 mm
Bredd (metrisk) kniv:
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
9 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Dubbel slut
- Stål, rostfritt
- Autoklaveringsbar
- Rak
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Form | Rak |
| Produkttyp | Dubbelsidig mikrospatel |
| För användning med (applikation) | Multifunktionsspatel för ett brett användningsområde |
| Längd (metrisk) kniv | 30 mm |
| Bredd (metrisk) | 2 mm |
| Bredd (metrisk) kniv | 2 mm |
| Bladmaterial | Rostfritt stål (18/10) |
| Diameter (metrisk) Yttre | 1mm |
| Visa mer |