Läs mer
Bochem™ 18/10 dubbelsidiga kemiska skedar i rostfritt stål
Längd (metrisk):
120 mm
250 mm
Beskrivning
- Kemisk sked
- Dubbelsidig
- 18/10 rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Produkttyp | Kemisk skopa |
| Handtagsmaterial | Rostfritt stål (18/10) |
| Material | Rostfritt stål (18/10) |
| Längd (metrisk) | 120 mm |