Läs mer
Bochem™ 18/10 Dubbelspatel i rostfritt stål
Produktkod. 10116460
Längd (metrisk):
350 mm
400 mm
500 mm
Längd (metrisk) kniv:
85 mm
100 mm
Produktkod. 10116460
Brand: Bochem™ 3108
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd Bochem™ 8/10 Dubbelspatel i rostfritt stål för många ändamål i ditt laboratorium.
  • Rostfritt stål
  • Valfria beläggningar tillgängliga
  • Dubbel spatel
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Rak
Produkttyp Dubbelsidig spatel
För användning med (applikation) Multifunktionsspatel för ett brett användningsområde
Längd (metrisk) kniv 100 mm
Bredd (metrisk) 20 mm
Bredd (metrisk) kniv 20 mm
Bladmaterial Rostfritt stål (18/10)
Diameter (metrisk) Yttre 6mm
Mått (L x B) 500 x 20 mm
Material Rostfritt stål (18/10)
Längd (metrisk) 500 mm