Läs mer
Bochem™ 18/10 Dubbelspatel i rostfritt stål
Längd (metrisk):
350 mm
400 mm
500 mm
Längd (metrisk) kniv:
85 mm
100 mm
Beskrivning
- Rostfritt stål
- Valfria beläggningar tillgängliga
- Dubbel spatel
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Form | Rak |
| Produkttyp | Dubbelsidig spatel |
| För användning med (applikation) | Multifunktionsspatel för ett brett användningsområde |
| Längd (metrisk) kniv | 85 mm |
| Bredd (metrisk) | 16 mm |
| Bredd (metrisk) kniv | 16 mm |
| Bladmaterial | Rostfritt stål (18/10) |
| Diameter (metrisk) Yttre | 6mm |
| Visa mer |