Läs mer
Bochem™ 18/10 Dubbelspatel i rostfritt stål, böjd
Produktkod. 10652411
Längd (metrisk):
130 mm
150 mm
185 mm
210 mm
250 mm
Längd (metrisk) kniv:
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
Produktkod. 10652411
Brand: Bochem™ 3101G
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av rostfritt stål, Bochem™ 18/10 Dubbelspatel i rostfritt stål, böjd är en användbar laboratorieutrustning;
  • Dubbel spatel
  • 18/10 rostfritt stål
  • Autoklaveringsbar
  • Böjd
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Böjd/böjd
Produkttyp Dubbelsidig spatel
Längd (metrisk) kniv 45 mm
Bredd (metrisk) 9 mm
Bredd (metrisk) kniv 9 mm
Bladmaterial Rostfritt stål (18/10)
Diameter (metrisk) Yttre 3.5mm
Mått (L x B) 150 x 9 mm
Material Rostfritt stål (18/10)
Längd (metrisk) 150 mm